Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de zirconium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377677 50 g 50g
11367677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11377677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014065.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate is used as a cross-linking agent for oxygen-containing polymers. It is used as a catalyst in organic synthesis for the nitration of o-nitrotoluene using a dinitrogen pentoxide to get 2,4-dinitrotoluenes and 2,6-dinitrotoluenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17501-44-9
Formule moléculaire C20H28O8Zr
Poids moléculaire (g/mol) 487.66
Numéro MDL MFCD00000036
Clé InChI DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
CID PubChem 50912253
Nom IUPAC 4-hydroxypent-3-en-2-one ; zirconium
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 191°C to 195°C
Couleur Blanc
Odeur Weak
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 487.66
Forme physique Crystals