Learn More
N-propoxide de zirconium(IV), 70 % p/p en n-propanol, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410031 50 g 50g
11420031 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410031 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044770.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor for the preparation of Zirconia. It is used as coupling agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23519-77-9
Formule moléculaire C12H28O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 327.58
Numéro MDL MFCD00015307
Clé InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
CID PubChem 90139
Nom IUPAC propan-1-olate ; zirconium(4+)
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) n-propoxide
Densité 1.044 g/mL
Point d’éclair 28°C (83°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.451
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % p/p dans le n-propanol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) n-propoxide, 70% w/w in n-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium(IV) n-propoxide, n-propanol