Learn More
N-propoxide de zirconium(IV), 70 % p/p en n-propanol, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420031 250 g 250g
11410031 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420031 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044770.30
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor for the preparation of Zirconia. It is used as coupling agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23519-77-9
Formule moléculaire C12H28O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 327.58
Numéro MDL MFCD00015307
Clé InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
CID PubChem 90139
Nom IUPAC propan-1-olate ; zirconium(4+)
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) n-propoxide
Densité 1.044 g/mL
Point d’éclair 28°C (83°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.451
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % p/p dans le n-propanol
Forme physique Liquide