Learn More
Tert-butoxyde de zirconium(IV), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389198
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389198 25 g 25g
11399198 1 g 1g
11309208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042583.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2081-12-1
Formule moléculaire C16H40O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 387.72
Numéro MDL MFCD00075085
Clé InChI WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
CID PubChem 25203936
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-ol ; Zirconium
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) tert-butoxide
Couleur Jaune
Densité 0.985 g/mL
Point d’ébullition 90°C (5 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Formule linéaire Zr[OC(CH3)3]4
Quantité 25 g
Beilstein 3681870
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 383.68
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide