Learn More
RETSCH Couvercles d’aération en oxyde de zirconium
Code produit 15330964 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
500 mL Grinding Jar
Pot de broyage Emax de 50 ml
Pour cuve de broyage Emax de 125 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15330964 Pot de broyage Emax de 50 ml 1 pièce
11914382 500 mL Grinding Jar 1 pièce
15300964 Pour cuve de broyage Emax de 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15330964 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 01.107.0569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5397.00€
    4662.84€ / 1 pièces
    Économisez 734.16€
    13% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Spécification
Type de produit Couvercle à aération
Type de bouchon Couvercle à aération
À utiliser avec (équipement) Pot de broyage Emax de 50 ml
Matériau Oxyde de zirconium