Learn More
Plaque de zirconium, 3,175 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,2 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474735 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15474735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010593.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Zirconium plate
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-67-7
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈206.6g/100x100mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4,5 % max.
Formule moléculaire Zr
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nom IUPAC zirconium
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Pourcentage de pureté 99.2%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.