Learn More
Tige de zirconium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, hybridée, 99,2+ % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11325948
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 cm
30 cm
Unit Size:
30cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11325948 5 cm 5cm
11315948 30 cm 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11325948 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010442.BQ
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zirconium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Poids ≈8.24g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4,5 % max.
Pourcentage de pureté ≥99.2%