Learn More
Balle en zirconium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur 99,9+ % (à base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319168 5 g 5g
11309168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042559.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids ≈0.16g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Hf), Hf nominal 3 %
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%