Learn More
Lingot de zirconium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de long., 99,95 % (base de métaux sauf Hf), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11359158
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 Slugs
5 Slugs
Unit Size:
25 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11359158 25 Slugs 25 pièces
11349158 5 Slugs 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11359158 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042556.QK
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. .2.62 g/pastille
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zirconium
Couleur Gris à argent
Aspect Gray to silver slug
Quantité 25 Slugs
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Forme Pastille, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 in) de longueur