Learn More
Cible de pulvérisation de zirconium, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,5 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific™
Code produit 15484865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484865 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15484865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041659.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-67-7
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Formule moléculaire Zr
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nom IUPAC zirconium
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Pourcentage de pureté 99.5%