Learn More
Fil de zirconium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
Conditionnement:
250cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366547 250 cm 250cm
11356547 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11366547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000416.CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Nom chimique ou matériau Zirconium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 250 cm
Odeur Odorless
Poids ≈0.32g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.