Learn More
Fil de zirconium, 1,14 mm (0,045 po) de diamètre, 99,2 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 m
10 m
50 m
Conditionnement:
10m
2m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356938 50 m 50m
11332588 2 m 2m
11342588 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11356938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014627.H2
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium wire
Note relative au nom 1.14mm (0.045 in.) dia.
Quantité 50 m
Odeur Odorless
Poids ≈6.64g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4,5 % max.
Pourcentage de pureté 99.2%