Learn More
Thermo Scientific™ ZM-336372
Code produit 15447049
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447049 5 mg 5mg
15457049 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447049 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J65730.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un puissant inhibiteur spécifique de la protéine kinase c-Raf
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un puissant inhibiteur spécifique de la protéine kinase c-Raf
CAS 208260-29-1
Formule moléculaire C23H23N3O3
Poids de la formule 389.45
Synonyme N-[5-(3-Dimethylaminobenzamido)-2-methylphenyl]-4-hydroxybenzamide ;
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit ZM-336372
Forme Solide