Learn More
ZM 336372, MedChemExpress
Code produit 16438357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438357 5 mg
16485658 10 mg
16451827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16438357 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13343
MedChemExpress ZM 336372 is a potent inhibitor of the protein kinase c-Raf. The IC50 value is 0.07 μM in the standard assay, which contains 0.1 mM ATP.
ZM 336372 is a potent inhibitor of the protein kinase c-Raf. The IC50 value is 0.07 μM in the standard assay, which contains 0.1 mM ATP.
Spécification
Nom chimique ou matériau ZM 336372
CAS 208260-29-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H23N3O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (128.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(NC(C2=CC=C(O)C=C2)=O)=C1)C3=CC=CC(N(C)C)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 389.45
Poids de la formule 389.45
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease