Learn More
ZM-447439, MedChemExpress
Code produit 16479856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479856 50 mg
16436047 5 mg
16413328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16479856 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10128
MedChemExpress ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ZM-447439
CAS 331771-20-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H31N5O4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=C(C(C=C3OCCCN4CCOCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=C1)C5=CC=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 513.59
Poids de la formule 513.59
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease