Learn More
ZM 447439, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ZM 447439 |
| CAS | 331771-20-1 |
| Formule moléculaire | C29 H31 N5 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Benzamide','N-[4-[[6-methoxy-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenyl]-, N-[4-[[6-Methoxy-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]amino]phenyl]benzamide, ZM 447439, N-(4-Benzamidophenyl)-6-methoxy-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, N-(4-Benzamidophenyl)-6-methoxy-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H31N5O4/c1-36-26-18-24-25(19-27(26)38-15-5-12-34-13-16-37-17-14-34)30-20-31-28(24)32-22-8-10-23(11-9-22)33-29(35)21-6-3-2-4-7-21/h2-4,6-11,18-20H,5,12-17H2,1H3,(H,33,35)(H,30,31,32) |
| SMILES | COc1cc2c(Nc3ccc(NC(=O)c4ccccc4)cc3)ncnc2cc1OCCCN5CCOCC5 |
| Nom IUPAC | N-[4-[[6-méthoxy-7-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-yl]amino]phényl]benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 513.59 |
| Poids de la formule | 513.2376 |