Learn More
ZM39923 hydrochloride, MedChemExpress
Description
ZM39923 hydrochloride is a JAK3 inhibitor, with a pIC50 of 7.1
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ZM39923 hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1021868-92-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H26ClNO |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 47 mg/mL (127.75 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)CCN(C(C)C)CC3=CC=CC=C3.[H]Cl |
| Afficher plus |