Learn More
Abnova™ ZNF24 Recombinant Protein
Code produit 16101982
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16101982 25 μg 25µg
16191972 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16101982 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00007572P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH16801
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 7572
Poids moléculaire 66.22
Nom ZNF24 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MSAQSVEEDSILIIPTPDEEEKILRVKLEEDPDGEEGSSIPWNHLPDPEIFRQRFRQFGYQDSPGPREAVSQLRELCRLWLRPETHTKEQILELVVLEQFVAILPKELQTWVRDHHPENGEEAVTVLEDLESELDDPGQPVSLRRRKREVLVEDMVSQEEAQGLPSSELDAVENQLKWASWELHSLRHCDDDGRTENGALAPKQELPSALESHEVPGTLSMGVPQIFKYGETCFPKGRFERKRNPSRKKQHICDECGKHFSQGSALILHQRIHSGEKPYGCVECGKAFSRSSILVQHQRVHTGEKPYKCLECGKAFSQNSGLINHQRIHTGEKPYECVQCGKSYSQSSNLFRHQRRHNAEKLLNVVKV
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène KOX17/RSG-A/ZNF191/ZSCAN3/Zfp191
Nom usuel ZNF24
Symbole de gène(s) ZNF24
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution