Learn More
LNI Swissgas ZNG EOLO XL 5L
Code produit 17892119 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17892119 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17892119 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.72.105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11230.00€
    10638.17€ / 1 pièces
    Économisez 591.83€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'azote PSA avec four à catalyseur.
  • Générateur d'azote PSA 5 L/min.
  • Avec four à catalyseur.
  • Nécessite une source d'air sec et exempt d'huile
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz d’azote