Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Code produit 16458406
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458406 100 mg
16444437 50 mg
16428568 10 mg
16411038 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16458406 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0655
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22Ca0.5NO4S2
Quantité 100 mg
Synonyme SQ26991
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Poids moléculaire (g/mol) 448.58
Poids de la formule 448.58
Pourcentage de pureté 99.56%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration