Learn More
R&D Systems™ Zolantidine dimaleate
Code produit 30001191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001191 50 mg 50mg
18015252 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001191 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1070/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.83€
    861.00€ / 50mg
    Économisez 89.83€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104076-39-3
Formule moléculaire C30H39N3O9S
Spécification
Nom chimique ou matériau Zolantidine dimaleate
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 613.68
Pureté >98%
Poids moléculaire 617.71