Learn More
STEMCELL Technologies Zoledronic Acid (Hydrate)
Description
- Zoledronic acid is a nitrogen-containing bisphosphonate that inhibits farnesyl diphosphate (FPP) synthase (IC50 = 5 nM), thereby preventing protein prenylation and osteoclast-mediated bone resorption (Dunford et al.) In addition, it has a high affinity for hydroxyapatite (Ki = 3.5 μM) which allows it to bind directly to mineralized bone (Nancollas et al.) This product is supplied as the hydrate form of the molecule
- Inhibits proliferation, angiogenesis, and adhesion to bone, in several cancer cell lines (Li & Davis; Zekri et al.)
- Inhibits breast and prostate carcinoma cell invasion in vitro (Boissier et al.; Li & Davis)
- Induces apoptosis of osteoclastoma cells in vitro (Benford et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 165800-06-6 |
| Synonyme | Zoledronate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C5H10N2O7P2 · H2O |
| Pureté | ≥95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?