Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide zolédronique monohydraté
Code produit 16657062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16657062 1 g 1g
16667062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16657062 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    44.65€ / 1g
    Économisez 5.15€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O | 290.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165800-06-6
Formule moléculaire C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide zolédronique monohydraté
Quantité 1 g
Poids de la formule 290,11
Forme physique Poudre cristalline
Type de produit Réactif
Pureté 97,5 à 102,5 % (substance sèche) (titration avec NaOH)
Clé InChI FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(CN1C=CN=C1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
Nom IUPAC [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 290.11
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zoledronic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate