Learn More
Acide zolédronique-d3, TRC
Code produit 30457107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457107 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457107 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ62350410MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoledronic-d3 Acid
CAS 1134798-26-7
Formule moléculaire C5H7D3N2O7P2
Quantité 10 mg
Synonyme P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl-d3-2,4,5-d3)ethylidene]bis-phosphonic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H10N2O7P2/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/i1D,2D,4D
SMILES O=P(O)(O)C(CN1C([2H])=NC([2H])=C1[2H])(O)P(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 275.11
Poids de la formule 275.0152