Learn More
Zoliflodacin, MedChemExpress
Code produit 16493586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493586 25 mg
16489917 5 mg
16453467 50 mg
16447416 100 mg
16407448 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17647
MedChemExpress Zoliflodacin (ETX0914;AZD0914) is a novel spiropyrimidinetrione bacterial DNA gyrase/topoisomerase inhibitor. Zoliflodacin has potent in vitro antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative organisms, including S. aureus with the MIC90 of 0.25 μg/mL.
Zoliflodacin (ETX0914
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoliflodacin
Forme physique Powder
CAS 1620458-09-4
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22FN5O7
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme ETX0914 AZD0914
Informations sur la solubilité DMSO : 140 mg/mL (287.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C12[C@]([C@H](C)O[C@H](C)C3)([H])N3C4=C(C=C5C(ON=C5N6C(OC[C@@H]6C)=O)=C4F)C2)=O)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 487.44
Poids de la formule 487.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research