Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ZoneDispo
BIOPHARMA
Code produit 10003992 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
100 ml
200 mL
200 ml
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
10003992 100 mL 500 mm Non stérile 20 pièces
11931581 100 ml 500 mm Stérile 20 pièces
10696003 200 mL 1000 mm Non stérile 20 pièces
15531731 200 ml 1000 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10003992 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53934420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    225.00€ / 20 pièces
    Économisez 11.00€
    4% de réduction
En stock
L’échantillonneur jetable ZoneDispo toutes couches est utilisé pour l’échantillonnage afin de prélever un échantillon représentatif de toutes les couches à partir de trois couches différentes. Convient aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. L’échantillon prélevé peut être fixé et transporté dans l’échantillonneur fermé.
  • PE-HD
  • Diamètre : 21 mm
  • Fabrication en salle blanche
  • Conditionnement individuel.
  • Stérilisé en option par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur à fente jetable
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
No. of Chambers 3
Certifications/Conformité Exigences alimentaires de l'UE et réglementations de la FDA
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 24,89 mm