Learn More
Chlorhydrate de zoniporide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zoniporide Hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H16N6O.ClH/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H |
| Poids de la formule | 356.12 |