Learn More
Zonisamide-d4, TRC
Code produit 30453839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453839 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30453839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ7000025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 2H4 H4 N2 O3 S
Quantité 5 mg
Synonyme Zonisamide-D4
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
Nom IUPAC (4,5,6,7-tétradéutério-1,2-benzoxazol-3-yl)méthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 216.25
Poids de la formule 216.0507
Pourcentage de pureté >95