Learn More
Zonisamide N,N-Diméthylformimidamide, TRC
Code produit 30009486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009486 100 mg 100mg
30008827 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ700015100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217201-89-2
Formule moléculaire C11 H13 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 267.3
Synonyme N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
Nom IUPAC N'-(1,2-benzoxazol-3-ylméthylsulfonyl)-N,N-diméthyléthémethanimidamide
SMILES CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Poids de la formule 267.0678