Learn More
Zonisamide,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16514464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16514464 250 mg 250mg
16504464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16514464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465042500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68291-97-4 | C8H8N2O3S | 212.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68291-97-4
Formule moléculaire C8H8N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 212.22
Numéro MDL MFCD00865316
Clé InChI UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (1,2-benzoxazol-3-yl)méthanesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Zonisamide
Point de fusion 165.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: sparingly soluble in chloroform, n-hexane, soluble in methanol, ethanol, ethyl acetate and, acetic acid
Poids de la formule 212.22