Learn More
Zonisamide, TRC
Code produit 30010807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010807 100 mg 100mg
30006682 50 mg 50mg
30008867 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010807 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ700000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68291-97-4
Formule moléculaire C8 H8 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 212.23
Synonyme Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
Nom IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ylméthanassulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Zonisamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Poids de la formule 212.0256
Pourcentage de pureté >95%