Learn More
ZOOM™ Alimentation double (220-240 V CA 47 - 60 Hz) œ
Description
Le ZOOM™ Dual Power est une alimentation programmable contrôlée par microprocesseur capable de faire fonctionner simultanément des applications haute tension-faible courant et des applications à courant élevé-basse tension. La section à haute tension et à courant faible est idéale pour les applications de fractionnement d’échantillons, de bandes IPG, d’IEF et de séquençage de l’ADN. La section à basse tension et courant élevé est destinée aux applications SDS-PAGE, native PAGE, SDS-PAGE de deuxième dimension, d’électrophorèse de l’ADN-ARN et de transfert. Quatre groupes de jacks de sortie de chaque côté de l’unité permettent à plusieurs appareils de fonctionner en même temps, pour une plus grande efficacité du flux de travail et un débit d’échantillons plus élevé. Certaines des caractéristiques importantes de ZOOM™ L'unité à double alimentation comprend :
Les côtés haute tension / faible courant et faible tension/courant élevé peuvent être utilisés indépendamment et simultanément
Plusieurs prises de sortie permettent de faire fonctionner simultanément jusqu’à quatre appareils d’électrophorèse de chaque côté de l’unité
La mémoire stocke jusqu'à 30 programmes (15 programmes par côté) de jusqu'à six étapes par programme. Fonctions à étapes et incréments pour les changements discrets et progressifs des paramètres électriques
Le système d'alarme de détection de non-charge peut être désactivé pour alimenter des applications haute tension nécessitant un courant très faible.
Spécifications de ZOOM™ Double alimentation
Plage de sortie haute tension - faible courant
Tension : 1 –à 3 500 V ; réglable par incréments de 1
V. Courant : –0,01 à 10,0 mA, réglable par incréments de
0,01 mA. Puissance : 0,1 W. – 35 W par
paliers de 0,1 W Basse
tension - Courant
élevé plage de sortie tension: 1 250 –V ; réglable par paliers de 1 V.
Courant : 1 800 –mA, réglable par incréments de 1 mA
Puissance : 1 200 –W par paliers de 1 W Prises
de courant 4 paires de bornes Programmes Mémorisés 15 programmes, jusqu'à 6 paliers chacun Limites de durée Temps : 1 à 9999 min par incréments de 1 min
Tension Heures
:
1 à 65 000 V-h par pas de 1 V-h Modes
de fonctionnement Tension
constante, courant constant, puissance constante Protection
du circuit
Circuit ouvert ; Court-circuit ; Protection thermique contre les surtensions, les surintensités et les
surpuissances. Détection de non-charge. Activation/désactivation. Masse flottante isolée. Contrôle de mémoire non volatile, jusqu'à 24 heures. Méthodes personnalisées enregistrées dans la RAM
; écran LCD, zone d'affichage 111,7 x 86 mm ; température ambiante 4-40 °C ; dimensions 23,5 cm (l) x 34,5 cm (h) x 31 cm (p) (37 cm (p) avec le cordon d'alimentation branché) ; poids 12 kg (26,5 lbs) Demandes pour Double alimentation haute tension - faible courant Applications suggérées
Focalisation isoélectrique dans des gels en tubes
Focalisation isoélectrique dans des bandes IPG
focalisation isoélectrique en phase solution
Appareil d'électrophorèse :
ZOOM™ IPGRunner™ système
ZOOM™ Fractionneurs IEF
Applications suggérées basse tension -
courant élevé
Applications de transfert
Électrophorèse d’ADN et d’ARN
SDS-PAGE
Appareil d'électrophorèse
PAGE native :
XCellSureLock™ Mini-cellule
XCell4SureLock™ Cellule moyenne
XCell6™ Unité Multigel
XCell II™ Module de transfert
Spécifications de ZOOM™ Double alimentation
Plage de sortie haute tension - faible courant
Tension : 1 –à 3 500 V ; réglable par incréments de 1
V. Courant : –0,01 à 10,0 mA, réglable par incréments de
0,01 mA. Puissance : 0,1 W. – 35 W par
paliers de 0,1 W Basse
tension - Courant
élevé plage de sortie tension: 1 250 –V ; réglable par paliers de 1 V.
Courant : 1 800 –mA, réglable par incréments de 1 mA
Puissance : 1 200 –W par paliers de 1 W Prises
de courant 4 paires de bornes Programmes Mémorisés 15 programmes, jusqu'à 6 paliers chacun Limites de durée Temps : 1 à 9999 min par incréments de 1 min
Tension Heures
:
1 à 65 000 V-h par pas de 1 V-h Modes
de fonctionnement Tension
constante, courant constant, puissance constante Protection
du circuit
Circuit ouvert ; Court-circuit ; Protection thermique contre les surtensions, les surintensités et les
surpuissances. Détection de non-charge. Activation/désactivation. Masse flottante isolée. Contrôle de mémoire non volatile, jusqu'à 24 heures. Méthodes personnalisées enregistrées dans la RAM
; écran LCD, zone d'affichage 111,7 x 86 mm ; température ambiante 4-40 °C ; dimensions 23,5 cm (l) x 34,5 cm (h) x 31 cm (p) (37 cm (p) avec le cordon d'alimentation branché) ; poids 12 kg (26,5 lbs) Demandes pour Double alimentation haute tension - faible courant Applications suggérées
Appareil d'électrophorèse :
Applications suggérées basse tension -
courant élevé
PAGE native :
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Description | Bloc d’alimentation double ZOOM™, 220 à 240 V, 47 à 60 Hz, zone d’affichage de l’écran LCD 111,7 x 86 mm, à utiliser avec le bloc d’alimentation double ZOOM™, utilisé pour les analyses et les dosages des protéines, électrophorèse sur gel de protéines |
| À utiliser avec (équipement) | Double alimentation Zoom |
| Minuteur | 1 à 9999 min. |
| Type | Bloc d’alimentation double ZOOM™ |
| Affichage | LCD |
| Nbre de prises Jack | 4 ensembles |
| Quantité | 1 de chaque |
| Température (impériale) en fonctionnement | 39,2°F à 104°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 4°C à 40°C |
| Afficher plus |