Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Equilibration Trays
Code produit 11580906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580906 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580906 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ZM0007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Plateaux jetables pratiques
Les plateaux d’équilibrage ZOOM doivent être utilisés avec les cassettes IPGRunner ZOOM pour effectuer l’équilibrage des bandes ZOOM après la focalisation isoélectrique de première dimension et avant la SDS-PAGE (2D) de deuxième dimension.
  • Simplifiez l’équilibrage et le processus d’incubation pour l’électrophorèse 2D.
  • Gains de temps et de main-d’œuvre garantis.
  • Équilibrage optimal des échantillons.
  • Risque minimal de contamination des échantillons et d’endommagement des bandes IPG.
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les plateaux d’équilibrage ZOOM™ sont fournis par lot de 10. Le kit combiné de cassettes ZOOM™ et de plateaux d’équilibrage ZOOM™ comprend une boîte de 10 cassettes et un lot de 10 plateaux. Stocker à température ambiante. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation.
Quantité 10/paquet
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits ZOOM
Type de produit Plateau d’équilibrage
À utiliser avec (équipement) ZOOM IPGRunner Mini