Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassettes and Trays
Description
Includes
Boîte de 10 cassettes et jeu de 10 plateaux
Les plateaux d’équilibrage ZOOM doivent être utilisés avec les cassettes IPGRunner ZOOM pour effectuer l’équilibrage des bandes ZOOM après la focalisation isoélectrique de première dimension et avant la SDS-PAGE (2D) de deuxième dimension.
- Simplifiez l’équilibrage et le processus d’incubation pour l’électrophorèse 2D.
- Gains de temps et de main-d’œuvre garantis.
- Équilibrage optimal des échantillons.
- Risque minimal de contamination des échantillons et d’endommagement des bandes IPG.
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les plateaux d’équilibrage ZOOM™ sont fournis par lot de 10. Le kit combiné de cassettes ZOOM™ et de plateaux d’équilibrage ZOOM™ comprend une boîte de 10 cassettes et un lot de 10 plateaux. Stocker à température ambiante. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation. |
| À utiliser avec (équipement) | Système ZOOM™ IPGRunner™ |
| Gamme de produits | IPGRunner, ZOOM |
| Quantité | 10 trays, 10 cassette(s) |