Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit
Description
Includes
Cellule mini ZOOM IPGRunner, mèches d’électrodes, ruban d’étanchéité, 10 cassettes ZOOM IPGRunner et 12 bandelettes ZOOM, pH 3-10 NL
Le système ZOOM IPGRunner effectue généralement la focalisation isoélectrique par séparation de première dimension (IEF) en moins de trois heures Conçu pour gel mini, ce système facile rend superflues les superpositions d’huile minérale et permet le traitement de 12 échantillons à la fois pour une utilisation à rendement élevé.
- Le kit complet ZOOM IPGRunner comprend tout ce qui est nécessaire à une séparation de première dimension : la cellule mini ZOOM IPGRunner ; 10 cassettes ZOOM IPGRunner ; 12 bandelettes ZOOM, pH 3-10NL
- Pour la séparation de seconde dimension, les gels Novex™ ZOOM et la cellule mini XCell SureLock™ sont recommandés (tous deux disponibles séparément)
Cellule mini ZOOM IPGRunner
- Se compose d’un noyau ZOOM IPGRunner, d’une chambre de cellule mini et d’un couvercle
- Peut être utilisée pour réaliser la focalisation isoélectrique de 12 bandelettes IPG maximum (bandelettes ZOOM) chargées dans deux cassettes ZOOM IPGRunner
- Sert à effectuer la réhydratation sans huile et la focalisation isoélectrique de six bandes IPG de 7 cm maximum (bandelettes ZOOM), sans avoir besoin d’unités de réhydratation et de focalisation isoélectrique distinctes
- Jetable
- 7 cm de longueur
- Contiennent une fine couche de gel de polyacrylamide avec un gradient de pH fixe
- Clairement étiquetées avec un numéro d’identification unique, une gamme de pH et des repères d’orientation
- Fournies sur une carte à trois volets pour faciliter l’accès et le retrait
- Les gels ZOOM sont des gels de polyacrylamide précoulés conçus pour l’analyse en 2D des protéines après une focalisation isoélectrique avec des bandelettes ZOOM
- Il est recommandé de les utiliser avec notre cellule mini XCell SureLock™
- Les gels ZOOM contiennent un puits IPG et un puits de marqueur de poids moléculaire ; le puits IPG est conçu pour accueillir des bandelettes ZOOM de 7 cm
- Deux types de gels ZOOM sont disponibles : Gel NuPAGE™ Novex 4 ZOOM à 12 % Bis-Tris et gel Novex 4 ZOOM à 20 % Tris-Glycine
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse de protéines sur gel, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La minicellule ZOOM™ IPGRunner™ inclut l’ensemble tampon ZOOM™ IPGRunner™ et un couvercle, une cale de tension du gel, un barrage tampon et la chambre de minicellule Le kit ZOOM™ IPGRunner™ Combo inclut la minicellule ZOOM™ IPGRunner™, des mèches d’électrodes, du film de scellage, 10 cassettes ZOOM™ IPGRunner™ et 12 barrettes ZOOM™, pH 3-10 NL Le kit d’adaptation ZOOM™ IPGRunner™ pour la minicellule XCell SureLock™ inclut l’ensemble de tampon ZOOM™ IPGRunner™ et un couvercle. Les cassettes ZOOM™ IPGRunner™ comprennent des mèches d’électrodes et du film de scellage |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | Bandelettes IPG pour ZOOM™ |
| Dimensions de gel | Bandes de 7 cm |
| Gamme de produits | IPGRunner, ZOOM |
| Quantité | 1 kit |