Learn More
Invitrogen™ Mini-cellule ZOOM™ IPGRunner™
Description
Includes
Jeu de tampons et couvercle ZOOM IPGRunner, cale de tension de gel, réservoir tampon et chambre cellule mini
Le système ZOOM IPGRunner est constitué de trois composants principaux. Le système ZOOM IPGRunner Mini-Cell comprend un noyau d’électrophorèse haute tension et un couvercle qui s’adapte à une chambre de cellule mini identique à la cellule mini XCell SureLock™. La minicellule contient deux cassettes ZOOM IPGRunner. Les cassettes ZOOM IPGRunner (disponibles séparément) sont prêtes à l’emploi et autonomes, ce qui élimine les superpositions d’huile pour une réhydratation pratique des échantillons et l’IEF. Chaque cassette peut contenir jusqu’à six barrettes ZOOM. Les bandes ZOOM (disponibles séparément) mesurent 7 cm de long et contiennent une fine couche de gel de polyacrylamide qui comprend un gradient de pH fixe. Chaque barrette ZOOM est clairement étiquetée avec un numéro d’identification unique, une plage de pH et des repères d’orientation. Les barrettes ZOOM sont fournies sur une carte tri-pliée pour faciliter l’accès et le retrait.
- Le système ZOOM IPGRunner effectue généralement la focalisation isoélectrique par séparation de première dimension (IEF) en moins de trois heures
- Conçu pour gel mini, ce système facile rend superflues les superpositions d’huile minérale et permet le traitement de 12 échantillons à la fois pour une utilisation à rendement élevé.
Configuration rapide et simple
- Facilité de chargement des échantillons et de la configuration du système ZOOM IPGRunner pour l’IEF
- Une fois l’IEF terminée, le Mini-Cell ZOOM IPGRunner peut être utilisé avec les gels ZOOM™ NuPAGE™ et Novex™ pour effectuer l’analyse SDS-PAGE en 40 minutes.
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse de protéines sur gel, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La cellule mini ZOOM IPGRunner se compose du tampon et du couvercle ZOOM IPGRunner, d’une cale de tension du gel, de la digue de tampon et du compartiment de cellule mini. |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | Bandelettes IPG pour ZOOM™ |
| Dimensions de gel | Bandes de 7 cm |
| Gamme de produits | IPGRunner, ZOOM |
| Quantité | 1 système |