Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Retrofit Kit
Description
Includes
Noyau de tampon et couvercle ZOOM IPGRunner
Le système ZOOM IPGRunner assure une électrophorèse en 2D sans huile et sans problèmes au format de gel mini. Le système est constitué de trois composants principaux. Le système ZOOM IPGRunner Mini-Cell comprend un noyau d’électrophorèse haute tension et un couvercle qui s’adapte à une chambre de cellule mini identique à la cellule mini XCell SureLock™ et qui contient deux cassettes ZOOM IPGRunner. Les cassettes ZOOM IPGRunner sont prêtes à l’emploi et autonomes, ce qui élimine les superpositions d’huile pour une réhydratation pratique des échantillons et l’IEF. Chaque cassette peut contenir jusqu’à six barrettes ZOOM. Les bandelettes ZOOM mesurent 7 cm de long et contiennent une fine couche de gel de polyacrylamide qui comprend un gradient de pH fixe. Chaque barrette ZOOM est clairement étiquetée avec un numéro d’identification unique, une plage de pH et des repères d’orientation. Les barrettes ZOOM sont fournies sur une carte tri-pliée pour faciliter l’accès et le retrait.
- La focalisation isoélectrique par séparation de première dimension (IEF) est terminée en moins de trois heures
- Conçu pour gel mini, ce système facile rend superflues les superpositions d’huile minérale et permet le traitement de 12 échantillons à la fois pour une utilisation à rendement élevé.
Configuration rapide et simple
- Chargement des échantillons et configuration du système IPGRunner ZOOM pour l’IEF faciles et rapides
- Une fois l’IEF terminée, le Mini-Cell ZOOM IPGRunner peut être utilisé avec les gels ZOOM™ NuPAGE™ et Novex™ pour effectuer l’analyse SDS-PAGE en 40 minutes.
Électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse de protéines sur gel, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La cellule mini ZOOM™ IPGRunner™ se compose du tampon et du couvercle ZOOM™ IPGRunner™, d’une cale de tension du gel, de la digue de tampon et du compartiment de cellule mini. Le Kit mixte ZOOM™ IPGRunner™ comprend une mini cellule ZOOM™ IPGRunner™, des mèches d’électrodes, du film de scellage, 10 cassettes ZOOM™ IPGRunner™ et 12 bandelettes ZOOM™ de pH 3 à 10 NL. Le Kit adaptatif Retrofit ZOOM™ IPGRunner™ pour mini cellule XCell SureLock™ comprend un noyau et un couvercle de tampon ZOOM™ IPGRunner™. Les cassettes ZOOM™ IPGRunner™ comprennent des mèches d’électrodes et du film de scellage. |
| À utiliser avec (équipement) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | Bandelettes IPG pour ZOOM™ |
| Dimensions de gel | Bandes de 7 cm |
| Gamme de produits | IPGRunner, ZOOM |
| Quantité | 1 kit |