Learn More
Thermo Scientific™ Zopiclone
Code produit 17221302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17221302 1 g 1g
17231302 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17221302 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 467230010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Zopiclone
CAS 43200-80-2
Quantité 1 g
Solubilité Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le DMSO
Merck Index 10245
Point de fusion 173°C à 175°C
Formule moléculaire C17 H17 Cl N6 O3
Poids de la formule 388,81
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune clair