Learn More
Zorvec, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxathiapiprolin |
| CAS | 1003318-67-9 |
| Formule moléculaire | C24 H22 F5 N5 O2 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]-2-thiazolyl]-1-piperidinyl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, 1-[4-[4-[5-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl]-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone, Oxathiapiprolin, Zorvec |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H22F5N5O2S/c1-13-9-20(24(27,28)29)31-34(13)11-21(35)33-7-5-14(6-8-33)23-30-18(12-37-23)17-10-19(36-32-17)22-15(25)3-2-4-16(22)26/h2-4,9,12,14,19H,5-8,10-11H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(nn1CC(=O)N2CCC(CC2)c3nc(cs3)C4=NOC(C4)c5c(F)cccc5F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-[4-[4-[5-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl]pipéridin-1-yl]-2-[5-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 539.52 |
| Poids de la formule | 539.1414 |