Learn More
Zosuquidar trihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16458078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458078 10 mg
16457846 100 mg
16433997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16458078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50671
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zosuquidar trihydrochloride
CAS 167465-36-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H34Cl3F2N3O2
Quantité 10 mg
Synonyme RS 33295-198 trihydrochloride LY-335979 trihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 5 mg/mL (7.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F.Cl.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 636.99
Poids de la formule 636.99
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death