Learn More
Trihydrochlorure de Zosuquidar, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zosuquidar trihydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1 |
| Poids de la formule | 635.1685 |