Learn More
Trihydrochlorure de Zosuquidar, TRC
Code produit 30456972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456972 50 mg 50mg
30452099 10 mg 10mg
30452111 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456972 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ70087050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167465-36-3
Formule moléculaire C32 H31 F2 N3 O2 . 3 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 636.99
Synonyme (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride, Zosuquidar Hydrochloride, LY 335979, RS 33295-198
SMILES Cl.Cl.Cl.O[C@@H](COc1cccc2ncccc12)CN3CCN(CC3)[C@H]4c5ccccc5[C@H]6[C@@H](c7ccccc47)C6(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Zosuquidar trihydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1
Poids de la formule 635.1685