Learn More
Zotepine, TRC
Code produit 30135669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135669 100 mg 100mg
30009363 250 mg 250mg
30006670 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135669 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ700900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26615-21-4
Formule moléculaire C18 H18 Cl N O S
Poids moléculaire (g/mol) 331.86
Synonyme 2-[(8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine, Dibenzo[b,f]thiepin Ethanamine Deriv., Lodopin, Nipolept;
Nom IUPAC 2-(3-chlorobenzo[b][1]benzothiepine-5-yl)oxy-N,N-diméthyléthanamine
SMILES CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Zotepine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Poids de la formule 331.0798