Learn More
Zoxazolamine, MedChemExpress
Code produit 16404587
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16404587 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16404587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1307
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H5ClN2O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Poids moléculaire (g/mol) 168.58
Poids de la formule 168.58
Pourcentage de pureté 98.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation