Learn More
Zuclopenthixol (1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Code produit 30464791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464791 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT82351X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Formule moléculaire C22 H25 Cl N2 O S
Quantité 1x1 mL
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
Formule InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthén-9-ylidène)propyl]pipérazin-1-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 400.96
Poids de la formule 400.1376
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL