Learn More
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Code produit 16414197
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16414197 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16414197 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0163
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zuclopenthixol
Forme physique Solid
CAS 53772-83-1
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25ClN2OS
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (Z)-Clopenthixol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
SMILES OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 400.96
Poids de la formule 400.96
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research