Learn More
Zuclopenthixol, TRC
Code produit 30138316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Conditionnement:
0.50mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138316 10 mg 10mg
17970805 0.5 mg 0.50mg
17983705 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ70148510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53772-83-1
Formule moléculaire C22 H25 Cl N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 400.96
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
Nom IUPAC 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthene-9-ylidène)propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Zuclopenthixol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
Poids de la formule 400.1376