Learn More
ZXH-3-26, MedChemExpress
Code produit 16495796
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495796 100 mg
16495058 10 mg
16461297 50 mg
16437787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495796 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY122826
MedChemExpress ZXH-3-26 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with a DC50/5h of 5 nM. The DC50/5h refers to half-maximal degradation after 5 hours of treatment of ∼ 5 nM.
ZXH-3-26 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with a DC50/5h of 5 nM. The DC50/5h refers to half-maximal degradation after 5 hours of treatment of ∼ 5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ZXH-3-26
CAS 2243076-67-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H37ClN8O7S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (254.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C(NCCCCCNC4=CC=CC(C(N5C(CC6)C(NC6=O)=O)=O)=C4C5=O)=O)S3)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 785.27
Poids de la formule 785.27
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death