Learn More
Zylofuramine, MedChemExpress
Code produit 16477767
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477767 5 mg
16425048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY122477
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zylofuramine
CAS 3563-92-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H21NO
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.95 mM)
SMILES CCN[C@@H]([C@@]1([H])CCCO1)CC2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 219.32
Poids de la formule 219.32
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation