Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 100 μ l
Code produit 12736769 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation, Rond
Maxymum Recovery, Rond
Étalon, Rond
Filtré:
Produit non filtré
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de pointe Filtré Conditionnement
12736769 Stérile Étalon, Rond À filtre 4800 pièces
11354335 Stérile Maxymum Recovery, Rond À filtre 960 pièces
12726769 Stérile Maxymum Recovery, Rond À filtre 4800 pièces
11344325 Stérile Étalon, Rond Produit non filtré -
12786669 Non stérile Étalon, Rond Produit non filtré 4800 pièces
11334325 Non stérile Étalon, Rond Produit non filtré 960 pièces
12545577 Non stérile Maxymum Recovery, Rond Produit non filtré 960 pièces
11346064 Non stérile Maxymum Recovery, Rond Produit non filtré 4800 pièces
11364335 Stérile Étalon, Rond À filtre 960 pièces
11324325 Stérile Automatisation, Rond Produit non filtré 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12736769 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur ZTF100RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    661.02€ / 4800 pièces
    Économisez 148.98€
    18% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pointes transparentes autoclavables ; racks à code couleur.
  • Format des pointes : 96 pointes et 384 pointes
  • Plage de volume de la pointe : 25 μ l à 200 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    - Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
     - non stériles ou stériles
     - surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™
  • Tête compatible : HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/s), LV96, LV384
  • Format de rack : Non ANSI (96) et ANSI/SLAS (384)
  • Les portoirs de tubes sont en PP
Informations sur la commande
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack Gris
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Non certifiée ANSI
Format Rack
Type de pointe Étalon, Rond
Conditionnement Rack non SBS
Quantité 50 portoirs/boîte
À utiliser avec (équipement) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tête Tecan Aquarius MCA96, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Gamme de produits Caliper Zymark
Matériau Polyéthylène